Pentafluorphenyl(3-chlorphenyl)methansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11271-1G PC11271-500MG PC11271-5G
APOSPC11271-1GEA 330 CHF
APOSPC11271-1G APOSPC11271-500MG APOSPC11271-5G
Pentafluorphenyl(3-chlorphenyl)methansulfonat
Pentafluorphenyl(3-chlorphenyl)methansulfonat
Formel: C₁₃H₆ClF₅O₃S
Melting Pt: 96…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975140
CAS-Nummer: 885950-65-2