2,6-Difluor-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 80.1 CHF
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluor-3-methoxybenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115899
CAS-Nummer: 149949-30-4