Methyl-2,4-difluorbenzoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl 2,4-difluorobenzoate
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 110 CHF
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
Methyl-2,4-difluorbenzoat 99%
Methyl-2,4-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093799
CAS-Nummer: 106614-28-2