3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 204 CHF
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Melting Pt: 232…238 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115712
CAS-Nummer: 850567-35-0