Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
PC11242-100G PC11242-25G PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA 677 CHF
APOSPC11242-100G APOSPC11242-25G APOSPC11242-5G
Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BF₃KNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701627
CAS-Nummer: 192863-40-4