Kalium(3-(methylthio)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 943 CHF
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Kalium(3-(methylthio)phenyl)trifluoroborat
Potassium 3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KS
MW: 230,1 g/mol
Melting Pt: 70…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115747
CAS-Nummer: 850623-48-2