Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-ethoxyphenyl)trifluoroborate, (4-Ethoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 145 CHF
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₈H₉BF₃KO
MW: 228,06 g/mol
Melting Pt: 298…304 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115753
CAS-Nummer: 850623-60-8