Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 73.1 CHF
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Melting Pt: 282…286 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115756
CAS-Nummer: 236388-46-8