4,5-Difluor-2-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1122-1G PC1122-5G PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA 36.7 CHF
APOSPC1122-1G APOSPC1122-5G APOSPC1122-250MG
4,5-Difluor-2-methoxybenzaldehyd
4,5-Difluor-2-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Melting Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06246884
CAS-Nummer: 145742-34-3