2,3-Difluor-6-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2-Difluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene
PC11218-25G
PC11218-5G
APOSPC11218-25GEA
48.8
CHF
APOSPC11218-25G
APOSPC11218-5G
2,3-Difluor-6-nitroanisol
2,3-Difluor-6-nitroanisol
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ MW: 189.1163 g/mol Siedepunkt: 78…79 °C/20mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840468 CAS-Nummer: 66684-60-4 |