2,4-Dichlor-5-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 209 CHF
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzonitril
2,4-Dichlor-5-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,00 g/mol
Melting Pt: 44…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840469
CAS-Nummer: 128593-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III