1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC11208-1G
PC11208-5G
PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA
275
CHF
APOSPC11208-1G
APOSPC11208-5G
APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₄S Melting Pt: 150…151 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037941 CAS-Nummer: 849035-74-1 |