4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 90.5 CHF
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure 98%
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Melting Pt: 321…324 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424606
CAS-Nummer: 195457-71-7