3'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11178-1G PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-1GEA 141 CHF
APOSPC11178-1G APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424607
CAS-Nummer: 195457-70-6