3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC11176-1G PC11176-5G
APOSPC11176-1GEA 158 CHF
APOSPC11176-1G APOSPC11176-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250.22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424645
CAS-Nummer: 100036-64-4