4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
PC11174-1G PC11174-250MG
APOSPC11174-1GEA 38.3 CHF
APOSPC11174-1G APOSPC11174-250MG
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631879
CAS-Nummer: 343604-24-0