4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 152 CHF
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure 95%
4'-Fluorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Melting Pt: 235…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631909
CAS-Nummer: 5731-10-2