2-(4-Fluorphenyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4'-Fluorobiphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11135-1G
PC11135-250MG
APOSPC11135-1GEA
593
CHF
APOSPC11135-1G
APOSPC11135-250MG
2-(4-Fluorphenyl)benzaldehyd
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉FO MW: 200.21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631854 CAS-Nummer: 192863-46-0 |