3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC11134-1G PC11134-5G PC11134-100MG
APOSPC11134-1GEA 158 CHF
APOSPC11134-1G APOSPC11134-5G APOSPC11134-100MG
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039225
CAS-Nummer: 400750-63-2