5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11113-100G
PC11113-25G
PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA
181
CHF
APOSPC11113-100G
APOSPC11113-25G
APOSPC11113-5G
5-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Melting Pt: 152…158 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01863526 CAS-Nummer: 179897-94-0 |