4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11112-25G
APOSPC11112-25GEA 186 CHF
APOSPC11112-25G
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure 98%
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Melting Pt: 131…136 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788423
CAS-Nummer: 179899-07-1