2-Brom-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11109-25G
PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA
234
CHF
APOSPC11109-25G
APOSPC11109-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O MW: 253.0200 g/mol Siedepunkt: 229 °C Flash-Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09835101 CAS-Nummer: 85118-24-7 |