2-Brom-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G
PC11108-25G
PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA
27.9
CHF
APOSPC11108-5G
APOSPC11108-25G
APOSPC11108-100G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N MW: 250.0200 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659467 CAS-Nummer: 35764-15-9 |