2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC110110-1G PC110110-5G
APOSPC110110-1GEA 220 CHF
APOSPC110110-1G APOSPC110110-5G
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13178244
CAS-Nummer: 190011-81-5