2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
PC1100J-1G PC1100J-25G PC1100J-5G
APOSPC1100J-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1100J-1G APOSPC1100J-25G APOSPC1100J-5G
2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₃H₂F₃N₃S
MW: 169,13 g/mol
Melting Pt: 225…227 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003109
CAS-Nummer: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2