3-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 69.6 CHF
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Siedepunkt: 63 °C/1.5mmHg
Melting Pt: 55…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173960
CAS-Nummer: 175204-80-5