2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 375 CHF
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Formel: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157,09 g/mol
Melting Pt: 260…265 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041417
CAS-Nummer: 15959-93-0