4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
PC1098-1G
PC1098-25G
PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA
105
CHF
APOSPC1098-1G
APOSPC1098-25G
APOSPC1098-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209,1 g/mol Melting Pt: 181…187 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007647 CAS-Nummer: 944-43-4 EINECS: 213-409-6 |