4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 31.4 CHF
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Melting Pt: 125…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014717
CAS-Nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6