2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC1093-5G
APOSPC1093-5GEA 543 CHF
APOSPC1093-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115889
CAS-Nummer: 344411-08-1