2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115886
CAS-Nummer: 886497-81-0