2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1081-1G PC1081-5G
APOSPC1081-1GEA 149 CHF
APOSPC1081-1G APOSPC1081-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 99%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 887266-81-1