3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1078-1G
PC1078-25G
PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA
26.2
CHF
APOSPC1078-1G
APOSPC1078-25G
APOSPC1078-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃N MW: 226,00 g/mol Siedepunkt: 65…66 °C/19mmHg Melting Pt: 44…46 °C Flash-Pt: 85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972700 CAS-Nummer: 436799-33-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)