4-Fluoranthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-4-fluorobenzoic acid
PC1071C-100G
PC1071C-250G
PC1071C-25G
PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA
108
CHF
APOSPC1071C-100G
APOSPC1071C-250G
APOSPC1071C-25G
APOSPC1071C-500G
4-Fluoranthranilsäure 98%
4-Fluoranthranilsäure
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Melting Pt: 192…196 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075553 CAS-Nummer: 446-32-2 EINECS: 207-163-9 |