3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2,4-Difluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1070R-250MG
PC1070R-1G
PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA
43.6
CHF
APOSPC1070R-250MG
APOSPC1070R-1G
APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Formel:
C₁₁H₈F₂N₂O MW: 222,2 g/mol Melting Pt: 95…7 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067802 CAS-Nummer: 175135-63-4 |