5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1070M-5G
APOSPC1070M-5GEA 129 CHF
APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₇FN₄
Melting Pt: 164…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102729
CAS-Nummer: 51516-70-2