4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC1070D-100G
PC1070D-25G
PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA
585
CHF
APOSPC1070D-100G
APOSPC1070D-25G
APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ MW: 240,58 g/mol Melting Pt: 66…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042153 CAS-Nummer: 57729-79-0 |