Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-((Difluoromethyl)sulphonyl)pyridine, 2-PySO2CF2H, 2-(Difluoromethylsulphonyl)pyridine
PC10687-25G
APOSPC10687-25GEA
135
CHF
APOSPC10687-25G
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone 97%
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S MW: 193,17 g/mol Melting Pt: 44…49 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17010193 CAS-Nummer: 1219454-89-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |