2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorobenzyl Bromide
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 999 CHF
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267.923 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038457
CAS-Nummer: 99725-12-9
UN: 3261
ADR: 8 III