4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 62.7 CHF
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃ClFNO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11840294
CAS-Nummer: 345-25-5