2-Chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10641-10G PC10641-25G
APOSPC10641-10GEA 0 CHF
APOSPC10641-10G APOSPC10641-25G
2-Chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06255171
CAS-Nummer: 72587-15-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III