2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1062-1G PC1062-5G
APOSPC1062-1GEA 54.1 CHF
APOSPC1062-1G APOSPC1062-5G
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368717
CAS-Nummer: 886763-07-1