4-Cyan-3-fluoranilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10597-1G
PC10597-25G
PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA
26.2
CHF
APOSPC10597-1G
APOSPC10597-25G
APOSPC10597-5G
4-Cyan-3-fluoranilin 95%
4-Cyan-3-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136.1300 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368709 CAS-Nummer: 53312-80-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |