1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]maleimide, 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PC10592-1G
PC10592-5G
APOSPC10592-1GEA
103
CHF
APOSPC10592-1G
APOSPC10592-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₃ MW: 257,17 g/mol Melting Pt: 76…77 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00106927 CAS-Nummer: 68255-58-3 |