1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 2,3-Difluorophenylthiourea
PC10573-1G PC10573-5G PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA 85.4 CHF
APOSPC10573-1G APOSPC10573-5G APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
1-(2,3-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Melting Pt: 137…139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368705
CAS-Nummer: 572889-25-9