Pentafluorphenyl-2,3-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10568-1G PC10568-5G
APOSPC10568-1GEA 241 CHF
APOSPC10568-1G APOSPC10568-5G
Pentafluorphenyl-2,3-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,3-dichlorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Melting Pt: 117…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659539
CAS-Nummer: 885949-54-2