(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10558-1G
PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA
223
CHF
APOSPC10558-1G
APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formel:
C₁₈H₁₈F₃N₃O MW: 349,36 g/mol Melting Pt: 151 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659566 CAS-Nummer: 885949-76-8 |