2,3,6-Trifluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10552-25G
PC10552-5G
APOSPC10552-25GEA
0
CHF
APOSPC10552-25G
APOSPC10552-5G
2,3,6-Trifluorpyridin
2,3,6-Trifluoropyridine
Formel:
C₅H₂F₃N Siedepunkt: 100…102 °C Dichte: 1.499 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 30 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001158 CAS-Nummer: 3512-18-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...