2,3,4-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10547-100G PC10547-25G
APOSPC10547-100GEA 240 CHF
APOSPC10547-100G APOSPC10547-25G
2,3,4-Trifluorphenylboronsäure
2,3,4-Trifluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Melting Pt: 229…235 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863168
CAS-Nummer: 226396-32-3