5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 321 CHF
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin 97%
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 68…70 °C/10mmHg
Melting Pt: 39…45 °C
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657686
CAS-Nummer: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III